Learn More
Hamilton™ Jeringas Saltline Gastight™ Serie 1000
Beskrivning
- Equipada con émbolo inerte y no corrosivo
- Equipada con punta de émbolo de polietileno resistente de peso molecular ultra alto resistente (UHMWPE)
Aplicaciones:
Para aplicaciones de ciencias de la vida con tampones salados, aplicaciones de minería con ácidos o análisis de oligoelementos metálicos
Specifikationer
Specifikationer
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Tipo de producto | Jeringa Saltline Gastight |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Microlab 600 Diluter Dispenser |
| Tipo de conexión | Bubble Free Prime (BFP) |
| Graduated | Yes |
| Esterilidad | Non-sterile |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?