Learn More
BRAND™ PLACAS DE BRAN™™ para tiras inmunoGrade
Código de producto. 11663189 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
350 μl
360 μl
BreakApart:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) BreakApart Tamaño de la unidad
11663189 350 μl Sí paquete de 100
11653189 360 μl No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11663189 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    676.80€ / paquete de 100
    Ahorro 98.20€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Placas de alta unión con superficies optimizadas para la inmovilización de IgG Las placas de alta unión, optimizadas para inmovilizar IgG y moléculas con regiones hidrofílicas e hidrofóbicas, ofrecen un rendimiento confiable para una variedad de ensayos.
  • Placas no estériles de alta unión
  • Construido con poliestireno virgen de alta calidad.
  • Transparente con fondo plano.
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
  • Disponible con o sin rejilla
Con rejilla (N.º de pieza 782306):
  • 12 tiras de 8 pocillos cada una
  • Se pueden retirar tiras individuales de la placa y volver a insertarlas.
  • Las tiras también se pueden dividir en 8 recipientes individuales e insertar en la placa del marco.
Sin rejilla (N.º de pieza 782305):
  • 12 tiras de 8 pocillos cada una
  • Las tiras individuales se pueden quitar del marco y volver a insertar
  • Las tiras no son divisibles
Aplicaciones:
Diseñado para inmunoensayos en fase sólida, ELISA , RIA, FIA y otras aplicaciones de pruebas inmunológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
BreakApart Sí
Propiedad de unión immunoGrade
Los recipientes ADN, DNasa, RNasa, libre de pirógenos
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 8
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase En bolsa
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Placa de tiras de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Lectores de microplacas, contadores gamma, espectrofotómetros de fluorescencia
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μl
N.° de pocillos 8
Volumen de trabajo (métrico) 50 a 320 μL
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Inmunológica.
Volumen total del pocillo (métrico) 350 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayo en fase sólida, aplicaciones de pruebas inmunitarias
Incluye Placas de tira con marco
Cantidad 100/paq.
Sin ARNasa Sí
Molécula diana Proteínas o anticuerpos