Learn More
BRAND™ Tapas para microplacas BRANDplates™
Código de producto. 15600499 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Placa estándar de 1536 pocillos
Placa estándar de 96 pocillos
N.° por paquete:
50
100
Anillos de condensación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Altura (métrico):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility N.° por paquete Anillos de condensación Tamaño de la unidad Altura (métrico)
15600499 Placa de 96 pocillos 100 Sí paquete de 100 -
10337483 Placa estándar de 96 pocillos 100 Sí paquete de 100 8 mm
10574584 Placa estándar de 96 pocillos 100 No paquete de 100 8 mm
10468053 Placa de 384 pocillos 50 No paquete de 50 4,5 mm
10574774 Placa estándar de 1536 pocillos 50 No paquete de 50 5,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15600499 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782155
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cubiertas de placas con CALIDAD DE CIENCIAS DE LA VIDA CERTIFICADA para proteger muestras, lotes de reacción o cultivos celulares contra la contaminación y la evaporación.
  • Fabricada con poliestireno trasparente
  • La esquina recortada establece la orientación de la tapa
  • Apilable
Tapas con anillos de condensación disponibles para placas estándar de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
Anillos de condensación Sí
N.° por paquete 100
Barrera de evaporación No
Para utilizar con (aplicación) Para la protección de muestras, lotes de reacción o cultivos celulares frente a la contaminación y la evaporación
Tipo de producto Cubierta de microplaca
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) <-20 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Esquinas recortadas Sí