Learn More
BRAND™ Tapas para microplacas BRANDplates™
Código de producto. 10337483 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Placa estándar de 1536 pocillos
Placa estándar de 96 pocillos
N.° por paquete:
50
100
Anillos de condensación:
No
Sí
Altura (métrico):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility N.° por paquete Anillos de condensación Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10337483 Placa estándar de 96 pocillos 100 Sí 8 mm paquete de 100
10574584 Placa estándar de 96 pocillos 100 No 8 mm paquete de 100
10468053 Placa de 384 pocillos 50 No 4,5 mm paquete de 50
10574774 Placa estándar de 1536 pocillos 50 No 5,5 mm paquete de 50
15600499 Placa de 96 pocillos 100 Sí - paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10337483 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.09€
    73.60€ / paquete de 100
    Ahorro 16.49€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Cubiertas de placas con CALIDAD DE CIENCIAS DE LA VIDA CERTIFICADA para proteger muestras, lotes de reacción o cultivos celulares contra la contaminación y la evaporación.
  • Fabricada con poliestireno trasparente
  • La esquina recortada establece la orientación de la tapa
  • Apilable
Tapas con anillos de condensación disponibles para placas estándar de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
Altura (métrico) 8 mm
Anillos de condensación Sí
N.° por paquete 100
Barrera de evaporación No
Tipo de producto Cubierta de microplaca
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) <-20 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Placa estándar de 96 pocillos
Esquinas recortadas Sí