Learn More
BRAND™ PLACAS DE BRAN™ pureGrade™ placas de tiras
Código de producto. 11643189 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
350 μl
360 μl
BreakApart:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) BreakApart Tamaño de la unidad
11643189 350 μl Sí paquete de 100
11633189 360 μl No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11643189 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782301
En stock
Placas de tiras de superficie sin tratamiento diseñadas para maximizar la recuperación de muestras y minimizar la contaminación cruzada.
  • Fijación media y no estéril
  • Transparente con fondo plano
  • Disponible con o sin rejilla
  • Libre de endotoxinas, DNasa, ADN, RNasa y no citotóxico.
Con rejilla: Es posible extraer tiras individuales de la placa y volver a colocarlas. Las tiras también se pueden dividir en 8 recipientes individuales e insertar por separado en la placa del marco.
Sin rejilla: Las tiras individuales se pueden quitar del marco y volver a insertar. Las tiras no son divisibles.
Aplicaciones: Ideal para ensayos homogéneos, detección y almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
BreakApart Sí
Propiedad de unión Sin tratar
Los recipientes Calidad de las ciencias de la vida
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 8
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Placas de tira
Para utilizar con (equipo) Lectores de microplacas
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 350 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Ensayos, pruebas y almacenamiento homogéneos
Incluye Placa de tiras de 96 pocillos
Cantidad 100/paq.
Sin ARNasa Sí
Molécula diana Inmunoglobulina G (IgG)