Learn More
Brady™ Bloqueo del disyuntor de sujeción, 480/600 V
Código de producto. 15673507 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15673507 6/paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 15673507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    88.93€ / paquete de 6
    Ahorro 13.07€
    12% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para uso con interruptores multipolares monopolares y de disparo interno
  • Fabricado en polipropileno resistente y nailon modificado por impacto
  • Acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,71 cm (0,28 in) de diámetro
  • Incluye calas para usar con interruptores con membranas largas deslizantes
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor de sujeción
Color Rojo
Material Nailon
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 0,7 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (2,175 x 1,588 x 3,253 pulg)
Altura (métrico) 40,30 mm
Incluye Calas
Tipo de bloqueo Abrazadera
Cantidad 6/paq.
Anchura (métrico) 40,30 mm