Learn More
Brady™ Candados de seguridad con diferentes llaves de 1,5 in Grillete, azul
Código de producto. 11876043 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11876043 6 paquete paquete de 6
1 options
Código de producto. 11876043 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 051344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.81€ / paquete de 1
    Ahorro 18.19€
    13% Descuento
En stock
Alternativa más segura a los bloqueos metálicos para aplicaciones de bloqueo
  • Compacto y ligero
  • Resistente a temperatura, productos químicos, corrosión y a manipulaciones
  • No conductivo y a prueba de chispazos
  • Cilindro aislado para protección contra golpes
  • Cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Etiquetas de idioma: inglés, francés y español
  • Introducción personalizada y gráficos disponibles
  • Cuerpo de la cerradura: 2D x 3,8W x 4,4cm H (0,8 x 1,5 x 1,75 in)
Specifica
Tipo de producto Candado de seguridad diferentes con llave
Alternate Part Number CANDADO SFTY ACERO 38MM SHA AZUL 6/PAC
Color Azul
Material Plástico
Descripción Candados de seguridad: estándar
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 0,63 cm
Dimensiones (L x An) 38,50 x 86,50 mm
Altura (métrico) 86,50 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,00 mm
Incluye 3 etiquetas/candado, etiqueta 1 inglés, 1 francés, 1 español
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 38,50 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33,00 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.