Includes
Cada matriz contiene 48 capilares (50cm de longitud)
- Uso por matriz:300 ciclos (con el uso de reactivos Applied Biosystems)
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del capilar | 50 cm |
| Contenido y almacenamiento | Cada matriz contiene 48 capilares (de 50 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN 3730 de Applied Biosystems. Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3730 hasta 300 ciclos de ejecución durante un año desde su adquisición. |
| Formato | Matriz capilar |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de ADN 3730 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Número de capilares | 48 capilares |
| Tipo de producto | Matriz de 48 capilares para analizador de ADN 3730 |
| Cantidad | 1 matriz |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |