Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG
Descripción
(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.
S-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine |
| CAS | 19641-83-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 10mM in water |
| Fórmula molecular | C8H9NO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 183.16 |
Para uso exclusivo en investigación