Learn More
3M™ Bata de laboratorio 4432+
Descripción
- Anti-static
- Front zip closing
- Low lint properties
- Reduced heat stress
- Knitted cuffs and collared
- Internal pocket on the wearer's left-hand side
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | 2X-Large |
| Sexo | Unisex |
| Material | Basado en SMS |
| Color | Blanco frío |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Certificaciones/conformidad | CE categoría 1 |
| Mostrar más |