Learn More
Testo™ 435-4 Medidor multifunción IAQ/HVAC con memoria y presión diferencial
Descripción
- El extremadamente versátil Testo 435-4 puede medir una serie de variables, incluidos la temperatura del aire, el flujo de aire, el caudal volumétrico, la humedad y los lúmenes por metro cuadrado
- Puede configurarlo utilizando cualquiera de los numerosos sensores y sondas opcionales
- También puede conectarse a hasta 3 sensores inalámbricos cuyas mediciones se pueden recoger mediante un módulo inalámbrico (opcional) a una distancia de hasta 19,81 m (65 pies)
- Esto le permite realizar mediciones rápidas y sencillas en lugares a los que, de lo contrario, sería extremadamente difícil llegar
- También hay un maletín de transporte especial opcional en el que puede guardar tanto su medidor como las sondas y sensores que conforman su sistema individual
- Medidor multifunción para aire acondicionado, ventilación e IAQ con memoria
- Acepta una amplia gama de sensores/sondas para: medición de flujo de aire, temperatura, humedad, CO2 y CO
- Realiza un promedio temporizado y de varios puntos, y el cálculo de CFM, BTUH y toneladas de refrigeración
- Sensor de presión de precisión interno disponible
- Capacidades de impresión (medición, con fecha y hora)
- Registros de datos de hasta 10 000 lecturas (opcional)
- TopSafe opcional protege contra impactos, polvo y agua
- El maletín de transporte protector organiza el instrumento, las sondas y los accesorios
- Toma lecturas desde hasta 3 sondas de temperatura/humedad inalámbricas
- Funda de goma integrada y parte posterior magnética
- Mide la humedad del aire, la humedad de equilibrio del material y el punto de condensación a presión
- Memoria del instrumento para 10 000 lecturas
- Software para PC para el análisis, archivo y documentación de datos
- Clase de protección IP54
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal de aire | FPM de 0 a 3937 m/s |
| Material del envase | ABS, TPE y metal |
| Tipo de gas | dióxido de carbono |
| Descripción | IP54 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 74 x 46 mm |
| Detalles de la fuente de alimentación | Manganeso alcalino, mignon, tipo AA (200 horas de duración de la batería) |
| Peso (métrico) | 428 g |