Learn More
Fisherbrand™ Septo de 43,2mm para tapones de rosca SCHOTT
Código de producto. 12941011 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Crema
Gris, Rojo
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
12941011 Beige, Crema 3,2 mm paquete de 100
16378387 Gris, Rojo 1,6 mm paquete de 500
16368387 Beige, Crema 3,2 mm paquete de 500
16388387 Gris, Rojo 2,5 mm paquete de 500
11510615 Gris, Rojo 2,5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12941011
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Para usar con tapones de rosca SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Beige, Crema
Diámetro exterior (imperial) 43,2 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 500
Grosor (métrico) 3,2 mm