Learn More
42-O-tert-Butildimetilsililoxilexietila Rapamicina, TRC
Código de producto. 30007327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007327 25 mg 25 miligramos
30009813 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69147525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159351-68-5
Fórmula molecular C59 H97 N O14 Si
Peso molecular (g/mol) 1072.48
Sinónimo 42-O-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]rapamycin, 23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine Rapamycin Deriv., Everolimus tert-Butyldimethylsilyl Ether
Nombre IUPAC (1R,9S,12S,15R,16E,18R,19R,21R,23S,24E,26E,28E,30S,32S,35R)-12-[(2R)-1-[(1S,3R,4R)-4-[2-[tert-butil(dimetil)silil]oxietoxi]-3-metaxiciclohexil]propano-2-il]-1,18-dihidroxi-19,30-dimetoxi-15,17,21,23,29,35-hexametil-11,36-dioxa-4-azatriciclo[30.3.1.04,9]hexatriaconta-16,24,26,28-tetraeno-2,3,10,14,20-pentone
SMILES CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 42-O-tert-Butyldimethylsilyloxyethyl Rapamycin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C59H97NO14Si/c1-37-21-17-16-18-22-38(2)49(68-11)35-45-26-24-43(7)59(67,74-45)55(64)56(65)60-28-20-19-23-46(60)57(66)73-50(36-47(61)39(3)32-42(6)53(63)54(70-13)52(62)41(5)31-37)40(4)33-44-25-27-48(51(34-44)69-12)71-29-30-72-75(14,15)58(8,9)10/h16-18,21-22,32,37,39-41,43-46,48-51,53-54,63,67H,19-20,23-31,33-36H2,1-15H3/b18-16+,21-17+,38-22+,42-32+/t37-,39-,40-,41-,43-,44+,45+,46+,48-,49+,50+,51-,53-,54+,59-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1071.6678