Learn More
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16487877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487877 5 mg 5 miligramos
16445158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12424A
MedChemExpress 42-(2-Tetrazolyl)rapamycin is a prodrug compound of a rapamycin analog extracted from patent US 20080171763 A1, Example 1. Rapamycin is a specific mTOR inhibitor.
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin is a prodrug compound of a rapamycin analog extracted from patent US 20080171763 A1, Example 1. Rapamycin is a specific mTOR inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 42-(2-Tetrazolyl)rapamycin
Forma física Solid
CAS 221877-56-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C52H79N5O12
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (134.55 mM)
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([C@@H](C[C@H]2C[C@@H](OC)[C@@H](N3N=CN=N3)CC2)C)([H])CC([C@@H](/C=C([C@@H](O)[C@H]4OC)\C)C)=O)=O)N(C(C([C@@]5(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C4=O)OC)([H])O5)=O)=O)CCCC1
Peso molecular (g/mol) 966.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 966.21
Porcentaje de pureza 98.07%