Learn More
SHOWA™ Guantes aislantes para clima frío con doble revestimiento de látex 406
Código de producto. 17757607
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
5 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17757607 2XL 5 pares
17737607 Medio 5 pares
17727607 Grande 5 pares
17747607 XL 5 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17757607 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 40610XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.55€
    63.05€ / 5 pares
    Ahorro 2.50€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes repelentes al agua están diseñados para permanecer secos cuando se usan con líquidos, mientras que el aislamiento acrílico inteligente protege las manos de temperaturas bajo cero de hasta -30 °C.
  • Recubrimiento de látex de doble inmersión con una textura rugosa para mejorar las capacidades de agarre.
  • El aislamiento acrílico inteligente protege las manos de temperaturas de hasta -30 °C.
  • El aislamiento ayuda a reducir la transpiración dentro del guante para preservar el agarre y la tactilidad.
  • El exterior naranja de alta visibilidad aumenta la seguridad del usuario en aplicaciones con poca luz.
  • Construcción de tejido sin costuras para un ajuste ceñido que aumenta la calidez y la destreza.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Área revestida Palm
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Látex
Color Naranja de alta visibilidad, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Poliéster
Tamaño 2XL
Para utilizar con (aplicación) Colocación de ladrillos, mantenimiento exterior, refrigeración y envío/recepción
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento Acrílico
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 1
Serie 406
Estilo de pulgar Recto
Longitud (imperial) 11 in