Learn More
KGW Isotherm™ Dewar de transporte de 4000 ml con revestimiento de aluminio
Código de producto. 10302621
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10302621 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 10302621 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 10223
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Altura (métrico) 375mm
Diámetro exterior (métrico) 160mm
Capacidad (métrico) 4 L
Diámetro interior (métrico) 138 mm
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura interior (métrico) 310mm
Material Vidrio de borosilicato