Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de tamaño único serie 4000
Código de producto. 11849752 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,0 μm
1,1 μm
1,3 μm
1,6 μm
1,8 μm
2 μm
2,5 μm
3 μm
4 μm
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
12 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
110 μm
140 μm
160 μm
200 μm
240 μm
280 μm
300 μm
400 μm
500 μm
550 μm
650 μm
750 μm
1000 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
15 ml
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11849752 3 μm 15 ml
11583103 1,0 μm 15 ml
11593103 1,0 μm 15 ml
11889742 1,1 μm 15 ml
10564775 1,3 μm 15 ml
11809752 1,6 μm 15 ml
11819752 1,8 μm 15 ml
11829752 2,5 μm 15 ml
11839752 2 μm 15 ml
11859752 4 μm 15 ml
11583113 5 μm 15 ml
11879752 6 μm 15 ml
11889752 7 μm 15 ml
11899752 8 μm 15 ml
11809762 9 μm 15 ml
11533123 10 μm 1 PCS
10094637 12 μm 15 ml
10550924 15 μm 15 ml
11849762 20 μm 15 ml
11573123 25 μm 15 ml
11879762 30 μm 15 ml
11889762 40 μm 15 ml
13495718 40 μm 15 ml
11503133 50 μm 15 ml
11809772 60 μm 15 ml
12687626 60 μm 15 ml
11523133 70 μm 15 ml
11533133 80 μm 15 ml
11543133 100 μm 15 ml
11849772 110 μm 15 ml
11859772 140 μm 15 ml
11869772 160 μm 1 PCS
10793507 200 μm 1 g
11889772 240 μm 1 g
15356004 280 μm 1 g
10391675 300 μm 1 g
10575265 400 μm 1 g
11819782 500 μm 1 g
11829782 550 μm 1 g
10450185 650 μm 1 g
11849782 750 μm 1 g
10545074 1000 μm 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11849752 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 4203A
Edge
This item is not returnable. View return policy
Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único.
Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único Thermo Scientific™ serie 4000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy reducida.
Características:
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas de forma irregular.
  • Los diámetros medios se han calibrado mediante métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
  • La uniformidad y distribución de tamaños se miden mediante un análisis de la resistencia eléctrica o microscopía óptica.
  • Las partículas de la serie 4000 de 1 a 160 μm están hechas de poliestireno (PE).
  • Las partículas de la serie 4000 de 200 a 1000 μm están hechas de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno (PSDVB).
Información para pedidos:
Los productos de 1 a 160 μm se envasan en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas, a una concentración óptima para la dispersión, manipulación y dilución. Los productos de diámetro igual o superior a 200 μm se envasan en forma de esferas en polvo. Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Certificaciones/conformidad Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas.
Concentración Sólidos al 0,5 %
Contenido y almacenamiento Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente, entre 4° y 30 °C. Mantener el frasco en posición vertical y herméticamente sellado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
Material Poliestireno
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,029 µm, 1,1 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 3 μm