Learn More
Stomacher™ 400 bolsas ecológicas
Código de producto. 17734409
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,5 x 20 cm
17,7 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17734409 15,5 x 20 cm paquete de 500
17724409 17,7 x 20 cm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17734409 Proveedor Stomacher™ N.º de proveedor BA6341
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Las bolsas ecológicas están diseñadas para ofrecer la misma alta calidad que nuestras bolsas de licuadora normales, pero con una cantidad reducida de uso y desperdicio de plástico. Estas bolsas están diseñadas para funcionar a la perfección con el Stomacher™ EVO sin afectar ningún protocolo existente.
  • Bolsas 30% más pequeñas, reduce el uso y el desperdicio de plástico
  • Para usar con Stomacher™ Licuadora de laboratorio EVO únicamente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Abrir
Para utilizar con (aplicación) Realización de métodos de preparación de muestras para pruebas de TVC de 10 g
Dimensiones (L x An) 15,5 x 20 cm
Tipo de producto Bolsa para mezclador
Grosor (métrico) 65 μm