Learn More
Stomacher™ Abridor de bolsas ecológico 400
Código de producto. 17704409
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Abridor de bolsas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17704409 Abridor de bolsas cada uno
1 options
Código de producto. 17704409 Proveedor Stomacher™ N.º de proveedor BA6195
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Mantener abierto Stomacher™ Bolsas ecológicas para añadir fácilmente la muestra sin riesgo de contacto del instrumento con la bolsa.
  • Manejo eficiente de bolsas y espacio de trabajo
  • Fácil de limpiar (no esterilizable en autoclave)
Especificaciones
Tipo de producto Abridor de bolsas