Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Tamiz de prueba de acero inoxidable de 400 diámetro x 65 mm de alto con orificios cuadrados. ISO Certificado
RETSCH Tamiz de prueba de acero inoxidable de 400 diámetro x 65 mm de alto con orificios cuadrados. ISO Certificado
Código de producto. 10700125 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
41 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10700125 | 100 mm | cada uno |
| 10442272 | 106 mm | cada uno |
| 10022822 | 10 mm | cada uno |
| 10454952 | 11,2mm | cada uno |
| 10378512 | 12,5mm | cada uno |
| 10206612 | 112 mm | cada uno |
| 10216612 | 125 mm | cada uno |
| 10367892 | 13,2mm | cada uno |
| 10377892 | 14 mm | cada uno |
| 10337942 | 16 mm | cada uno |
| 10246462 | 18 mm | cada uno |
| 10462842 | 22,4mm | cada uno |
| 10472842 | 25 mm | cada uno |
| 10564593 | 19 mm | cada uno |
| 10105072 | 20 mm | cada uno |
| 10092722 | 26,5mm | cada uno |
| 10002732 | 28 mm | cada uno |
| 10423422 | 35,5mm | cada uno |
| 10718634 | 31,5mm | cada uno |
| 10042962 | 37,5mm | cada uno |
| 10565553 | 40 mm | cada uno |
| 10338132 | 4,50mm | cada uno |
| 10388272 | 4,75mm | cada uno |
| 10483992 | 45 mm | cada uno |
| 10286742 | 4 mm | cada uno |
| 10758624 | 5,60mm | cada uno |
| 10493992 | 50 mm | cada uno |
| 10398322 | 53 mm | cada uno |
| 10193622 | 5 mm | cada uno |
| 10454572 | 56 mm | cada uno |
| 10624593 | 6,30mm | cada uno |
| 10216272 | 6,70mm | cada uno |
| 10296412 | 63 mm | cada uno |
| 10434762 | 7,10mm | cada uno |
| 10358372 | 71 mm | cada uno |
| 10378562 | 75 mm | cada uno |
| 10790115 | 80 mm | cada uno |
| 10318422 | 8 mm | cada uno |
| 10583823 | 9,50mm | cada uno |
| 10154782 | 90 mm | cada uno |
| 10328422 | 9 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10700125
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
60.154.100000
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 100 mm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |