Learn More
RETSCH Tamiz de prueba de acero inoxidable de 400 diámetro x 65 mm de alto. ISO Certificado
Código de producto. 10034981 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10034981 80 μm cada uno
10781623 100 mm cada uno
10514882 106 mm cada uno
10145981 100 μm cada uno
10370862 112 mm cada uno
10488921 106 μm cada uno
10546222 112 μm cada uno
10750083 125 mm cada uno
10620492 125 μm cada uno
10187021 140 μm cada uno
10630462 150 μm cada uno
10600292 160 μm cada uno
10248691 180 μm cada uno
10166791 200 μm cada uno
10486811 212 μm cada uno
10268831 224 μm cada uno
10064921 250 μm cada uno
10791223 25 μm cada uno
10670462 280 μm cada uno
10447201 315 μm cada uno
10419661 32 μm cada uno
10390812 300 μm cada uno
10300822 355 μm cada uno
10525252 36 μm cada uno
10258581 38 μm cada uno
10360862 400 μm cada uno
10721613 40 μm cada uno
10749892 425 μm cada uno
10258731 450 μm cada uno
10136591 45 μm cada uno
10390242 500 μm cada uno
10369601 50 μm cada uno
10218681 53 μm cada uno
10593332 560 μm cada uno
10761813 56 μm cada uno
10740083 600 μm cada uno
10563912 630 μm cada uno
10438351 63 μm cada uno
10268921 710 μm cada uno
10711053 71 mm cada uno
10749322 71 μm cada uno
10167071 75 mm cada uno
10516032 75 μm cada uno
10700473 800 μm cada uno
10105981 850 μm cada uno
10340722 80 mm cada uno
10668571 900 μm cada uno
10147171 90 mm cada uno
10670282 90 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
Código de producto. 10034981 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.166.000080
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 80 μm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 450
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable