Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Tamiz de prueba de acero inoxidable de 400 diámetro x 65 mm de alto. ASTM Certificado, tamaños de poro milimétricos
RETSCH Tamiz de prueba de acero inoxidable de 400 diámetro x 65 mm de alto. ASTM Certificado, tamaños de poro milimétricos
Código de producto. 10024981 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
34 product options available for selection
| Product Code. | Tamaño de poro | Unit Size |
|---|---|---|
| 10024981 | 1,40mm | cada uno |
| 10488341 | 1,18mm | cada uno |
| 10428731 | 1,7mm | cada uno |
| 10075061 | 100 mm | cada uno |
| 10503732 | 106 mm | cada uno |
| 10640462 | 125 mm | cada uno |
| 10249071 | 12,50mm | cada uno |
| 10196311 | 11,20mm | cada uno |
| 10670102 | 13,2mm | cada uno |
| 10136461 | 19 mm | cada uno |
| 10488151 | 1 mm | cada uno |
| 10660452 | 16 mm | cada uno |
| 10583912 | 2,8mm | cada uno |
| 10024991 | 2,36mm | cada uno |
| 10497961 | 22,40mm | cada uno |
| 10196501 | 25 mm | cada uno |
| 10438541 | 26,50mm | cada uno |
| 10438731 | 2 mm | cada uno |
| 10749512 | 31,50mm | cada uno |
| 10228501 | 37,50mm | cada uno |
| 10468921 | 3,35mm | cada uno |
| 10186071 | 4,75mm | cada uno |
| 10054981 | 45 mm | cada uno |
| 10476041 | 4 mm | cada uno |
| 10390952 | 5,6mm | cada uno |
| 10720283 | 50 mm | cada uno |
| 10730283 | 53 mm | cada uno |
| 10446621 | 6,3mm | cada uno |
| 10770853 | 6,7mm | cada uno |
| 10553342 | 63 mm | cada uno |
| 10640102 | 8 mm | cada uno |
| 10740283 | 75 mm | cada uno |
| 10034911 | 9,5mm | cada uno |
| 10620292 | 90 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10024981
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.167.001400
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
319.00€
306.77€ / paquete de 1
Ahorro 12.23€
3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 1,40mm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 450 |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?