Learn More
TubeWriter 400 - Impresión personalizada de la parte superior del rack para cualquier Labware
Código de producto. 30067428
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla de etiquetado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30067428 Gradilla de etiquetado cada uno
1 options
Código de producto. 30067428 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor PT000XXEL400Custom
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Bastidores personalizados fabricados según especificaciones exactas para imprimir directamente en la parte superior de material de laboratorio único
  • Bastidores personalizados diseñados para el 400
  • Bastidores fabricados según sus especificaciones exactas para colocar directamente sobre cualquier material de laboratorio.
  • El estante garantizará una alineación correcta y sujetará el material de laboratorio de forma segura.
  • No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
  • Racks diseñados para cambiar rápidamente entre tipos de material de laboratorio
  • La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo °a -80 °C y nitrógeno líquido.
  • La impresión resiste las condiciones de laboratorio más duras.
  • Puede imprimir códigos de barras 2D o 3D, imágenes y 5 líneas de texto.
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de etiquetado