Learn More
Stomacher™ Licuadora de laboratorio circuladora 400
Código de producto. 17764389
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 80 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17764389 De 80 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17764389 Proveedor Stomacher™ N.º de proveedor 0400/001/EU/W
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Una licuadora de laboratorio para una preparación de muestras fácil y efectiva, a la vez que ofrece resultados confiables y consistentes.
  • Adecuado para tamaños de muestra de volumen de 80 a 400 ml.
  • Tiempos de proceso programables y velocidades de paletas para obtener resultados consistentes
  • Fácil de usar – Fácil de configurar, operación programable con panel de control digital
  • Fácil de limpiar.
  • Durable y confiable, diseñado para uso constante.
Especificaciones
Tensión 240 V
Requisitos eléctricos 330 x 355 x 300 mm
Vataje 140 W
Intervalo de volumen (métrico) De 80 a 400 mL
Incluye Cable de alimentación, guía de inicio rápido, sobre de BA6141 Standard y circulador Stomacher bolsas
Modelo Versión de ventana, 240 V