Learn More
Lipomed 40 mg/dL Aq. Solución estándar de etanol, 40 mg/dL en agua
Código de producto. 30457420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
10 x 1 mL
50 x 1 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30457420 50 x 1 mL
30461517 5 x 1 mL
30459746 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457420 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMETH0401ML50AMP
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los materiales de referencia certificados de Lipomed son soluciones ordenadas, nativas y soluciones estables etiquetadas con isótopos, con documentación y apoyo experto. Desde laboratorios forenses hasta clínicos, elige Lipomed por la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethanol
CAS 64-17-5
Nombres de analitos o componentes Ethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H6 O
Concentración 40 mg/dL
Sinónimo Ethanol
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CCO
Nombre IUPAC ethanol
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 46.07
Cantidad 50 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.0419
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.