Learn More
Gilac™ Recipiente para ingredientes con tapa de 40 l
Código de producto. 17998931
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17998931 Transparente cada uno
17908841 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998931 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G144825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.23€
    45.80€ / paquete de 1
    Ahorro 23.43€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El recipiente para ingredientes con tapa de 40 l garantiza el almacenamiento higiénico de los ingredientes.
  • Garantiza el almacenamiento higiénico de los ingredientes (con tapa).
  • Acceso sencillo.
  • Fondo completamente liso sin tornillos visibles.
  • Esquinas redondeadas y paredes completamente lisas para facilitar la limpieza.
  • Contenedor apilable (con tapa opcional) y encajable.
  • Compatibles con las plataformas rodantes universales GILAC de 600 x 400 para facilitar su manipulación.
  • El contenedor de ingredientes de 40 l se puede apilar en un contenedor de ingredientes de 80 l, en un contenedor rectangular o en un contenedor HACCP de 600 x 400.
  • Amplia gama de tapas de colores disponibles.
  • Una sola gama de tapas para recipientes de ingredientes de 40 l y 80 l.
  • Recipiente diseñado en HDPE ligeramente transparente, que permite ver el contenido y el nivel del material.
Especificaciones
Tipo Bolsa de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Transparente
Forma Rectangulares