Learn More
4-Vinilsiringol, TRC
Código de producto. 30240790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240790 250 mg 250 miligramos
30240554 50 mg 50 miligramos
30240858 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV280000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28343-22-8
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
Nombre IUPAC 4-etenil-2,6-dimetoxifenol
SMILES Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylsyringol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786