Learn More
4-vinilpiridina (estabilizada con hidroquinona), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone) |
| CAS | 100-43-6 |
| Fórmula molecular | C7H7N |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 4-Ethenylpyridine, 2-(4-Pyridyl)ethylene, NSC 18256, γ-Vinylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2 |
| SMILES | C=Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-etenilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0578 |