Learn More
4-Vinilpiridina, 96 %, baja en polímero, estabilizada con 100 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449085 500 mL 500 ml
15429085 25 mL 25 ml
15439085 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36621.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-43-6
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006447
Clave InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
Nombre IUPAC 4-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylpyridine
Nombre de nota stabilized with 100ppm hydroquinone
Densidad 0.984
Punto de ebullición 61°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Índice de refracción 1.5512
Cantidad 500 mL
Número UN UN3073
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 96%