Learn More
4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464015 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10464015 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10399073 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10326550 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10464015 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-43-6 , 123-31-9
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006447
Clave InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
Nombre IUPAC 4-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylpyridine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.9890g/mL
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH=Ch2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 1 L
Beilstein 20, II, 170
Gravedad específica 0.989
Información de solubilidad Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,in diluted acids,slightly soluble in diethyl ether
Estabilizante 80 to 150ppm hydroquinone
Viscosidad <3 cps (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylpyridine, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.