Learn More
4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326550 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10399073 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10464015 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140912500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-43-6 , 123-31-9
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006447
Clave InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
Nombre IUPAC 4-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylpyridine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.9890g/mL
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH=Ch2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 250 mL
Beilstein 20, II, 170
Gravedad específica 0.989
Información de solubilidad Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,in diluted acids,slightly soluble in diethyl ether
Estabilizante 80 to 150ppm hydroquinone
Viscosidad <3 cps (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylpyridine, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.