Learn More
4-Vinilpiridina, 96 %, estabilizado con 100 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388026 25 mL 25 ml
11398026 100 mL 100 ml
11308036 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13316.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
4-Vinylpyridine acts as a co-monomer in styrene-butadiene polymers to promote adhesion between the rubber compound and supporting fibers (or cords) in tires, belts and hoses. It serves as an intermediate for manufacturing chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used as a reagent for the modification of cysteine. In addition to this, it is used to make poly(4-vinylpyridine) and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-vinilpiridina actúa como comonómero en polímeros de estireno-butadieno para promover la adhesión entre el compuesto de caucho y las fibras de soporte (o cordones) en neumáticos, correas y mangueras. También como intermedio para la fabricación de productos químicos y farmacéuticos, y se utiliza como reactivo para la modificación de la cisteína. Además, se utiliza para hacer poli(4-vinilpiridina) y elastómeros.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, ácidos diluidos, alcohol, hidrocarburos, ésteres y cetonas.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-43-6
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006447
Clave InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
Nombre IUPAC 4-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylpyridine
Nombre de nota stabilized with 100ppm hydroquinone
Densidad 0.984
Punto de ebullición 58°C to 61°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 mL
Número UN UN3073
Beilstein 104506
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,dilute acids,alcohol,hydrocarbons,esters and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Vinylpyridine