Learn More
(4-Vinifenil)metanol (~0,1% estabilizador TBC), TRC
Código de producto. 30457265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457265 50 mg 50 miligramos
30452195 500 mg 500 miligramos
30454062 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV45331550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-61-9
Fórmula molecular C9 H10 O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Sinónimo Benzyl alcohol, p-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethenylbenzenemethanol, (4-Ethenylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)styrene, 4-Vinylbenzenemethanol, 4-Vinylbenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)styrene, p-Vinylbenzyl alcohol
Nombre IUPAC (4-vinilifenil)metanol
SMILES OCc1ccc(C=C)cc1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzyl alcohol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6,10H,1,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.