Learn More
(4-Vinifenil)metanol (~0,1% estabilizador TBC), TRC
Código de producto. 30452195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
30452195 500 mg 500 miligramos
30454062 100 mg 100 miligramos
30457265 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV453315500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1074-61-9
Fórmula molecular C9 H10 O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Sinónimo Benzyl alcohol, p-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethenylbenzenemethanol, (4-Ethenylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)styrene, 4-Vinylbenzenemethanol, 4-Vinylbenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)styrene, p-Vinylbenzyl alcohol
Nombre IUPAC (4-vinilifenil)metanol
SMILES OCc1ccc(C=C)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzyl alcohol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6,10H,1,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732