Learn More
4-Vinilfenol, solución en propilgenglicol mín. al 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Vinylphenol acts as a monomer and used in the preparation of poly-4-vinylphenol polymer, which is used in electronics as a dielectric layer in organic transistors in organic thin-film-transistor liquid-crystal displays (TFT LCD). It is a phenolic compound and presents in wine and beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-vinilfenol actúa como monómero y se utiliza en la preparación depolímero de poli-4-vinilfenol, que se utiliza en electrónica como capa dieléctrica en transistores orgánicos en pantallas de cristal líquido de transistor de película delgada orgánica (TFT LCD). Es un compuesto fenólico y se presenta en el vino y la cerveza.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad y al calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Vinylphenol |
| Densidad | 1.04 |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 506844 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.15 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≥sol. al 10 % en propilenglicol |