Learn More
4-Vinilfenol, solución en propilgenglicol mín. al 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11333066 1 g 1 g
11343066 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11333066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10902.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2628-17-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
4-Vinylphenol acts as a monomer and used in the preparation of poly-4-vinylphenol polymer, which is used in electronics as a dielectric layer in organic transistors in organic thin-film-transistor liquid-crystal displays (TFT LCD). It is a phenolic compound and presents in wine and beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-vinilfenol actúa como monómero y se utiliza en la preparación depolímero de poli-4-vinilfenol, que se utiliza en electrónica como capa dieléctrica en transistores orgánicos en pantallas de cristal líquido de transistor de película delgada orgánica (TFT LCD). Es un compuesto fenólico y se presenta en el vino y la cerveza.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad y al calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2628-17-3
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00017593
Clave InChI FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
Nombre IUPAC 4-etenilfenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylphenol
Densidad 1.04
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 1 g
Beilstein 506844
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥sol. al 10 % en propilenglicol