Learn More
4-Vinilfenol, 95 %, solución al 10 % en propilenglicol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904671 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11914671 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434040250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2628-17-3 | Molecular Formula: C8H8O | Molecular Weight: 120.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2628-17-3 , 57-55-6
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.16
Clave InChI FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
Nombre IUPAC 4-etenilfenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylphenol
% mín. CAS 89.0, 9.0
% máx. CAS 91.0, 11.0
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.0390g/mL
Punto de ebullición 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 9 to 15% (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.039
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1