Learn More
4-vinilindolin-2-ona (4-etenil-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona), Mikromol™
Código de producto. 17932496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17932496 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17932496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0331.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-vinilindolin-2-ona (4-etenil-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 120427-93-2
Nombres de analitos o componentes 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
SMILES C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12
Nombre IUPAC 4-etenil-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 159.18
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684 g/mol