Learn More
Cloruro de 4-vinilbencilo, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10013443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10013443 500 g Frasco de vidrio 500 g
10403053 25 g Frasco de vidrio 25 g
10770682 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10013443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    460.65€ / 500 g
    Ahorro 51.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-20-7
Fórmula molecular C9H9Cl
Peso molecular (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00051362
Clave InChI ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-etenilbenceno
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzyl chloride
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHC6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5731 to 1.5751
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.08
Estabilizante about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido