Learn More
4-Bromuro de vinilbenzil (estabilizado con TBC, ~90%), TRC
Código de producto. 30456811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456811 100 mg 100 miligramos
30449781 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV371010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13368-25-7
Fórmula molecular C9H9Br
Peso molecular (g/mol) 197.07
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-4-ethenyl-benzene, p-(Bromomethyl)-styrene, 1-Bromomethyl-4-vinylbenzene, 4-(Bromomethyl)styrene, p-(Bromomethyl)styrene, p-Vinylbenzyl bromide
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-vinilbenceno
SMILES BrCC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzyl Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Br/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.99
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.