Learn More
4-Acetato de vinilbencilo, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10632952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10632952 25 g Frasco de vidrio 25 g
10215621 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1592-12-7 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-12-7
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD00078265
Clave InChI LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
PubChem CID 2735161
Nombre IUPAC (4-etenilfenil)metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzyl acetate
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 125°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5350 to 1.538
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.53
Estabilizante 0.1 % hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.