Learn More
Ácido 4-vinilbenzoico, TRC
Código de producto. 30454233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30454233 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30454233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV37100025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Fórmula molecular C9 H8 O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524