Learn More
Ácido 4-vinilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Vinylbenzoic Acid |
| CAS | 1075-49-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-etenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0524 |