Learn More
Ácido 4-vinilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468983 1 g 1 g
11478983 5 g 5 g
11488983 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11107.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as a metabolite of 1,4-diethenylbenzene. It is also an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como metabolito de 1,4-dietenilbenceno. También es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y metanol
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-49-6
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00002569
Clave InChI IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzoico
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzoic acid
Punto de fusión ∼142°C
Densidad 1.3
Cantidad 1 g
Beilstein 2041130
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Vinylbenzoic acid