Learn More
Ácido 4-vinilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10773141 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229653 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10782695 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10773141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-49-6
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00002569
Clave InChI IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzoico
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzoic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 144.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHC6H4COOH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad (10% in Methanol) Clear solution
Estabilizante 0.1% t-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.