Learn More
Ácido 4-vinilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490128 1 g 1 g
11400138 5 g 5 g
11410138 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11490128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23709.03
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2156-04-9 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
4-Vinylbenzeneboronic acid is widely used in Suzuki reaction. It is also used in the preparation of boronic acid containing polymers, which is used in potential biomedical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-vinilbencenoborónico se utiliza ampliamente en la reacción de Suzuki. También se utiliza en la preparación de polímeros con ácido borónico, empleados en aplicaciones biomédicas potenciales.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido, tetrahidrofurano y éter dietílico. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-04-9
Fórmula molecular C8H9BO2
Peso molecular (g/mol) 147.97
Número MDL MFCD00239441
Clave InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
PubChem CID 2734393
Nombre IUPAC ácido (4-etenilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼190°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2829387
Información de solubilidad Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide,tetrahydrofuran and diethyl ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.97
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.