Learn More
4-Vinilanilina, 90 %, técnica, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381184 1 g Frasco de vidrio 1 g
10287080 5 g Frasco de vidrio 5 g
10484195 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520-21-4
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.17
Número MDL MFCD00015329
Clave InChI LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
PubChem CID 73700
Nombre IUPAC 4-etenilanina
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylaniline
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C to 24°C
Color De rojo a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 249°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4NH2
Índice de refracción 1.6250 to 1.629
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido o sólido de baja fusión