Learn More
4-Vinilo-1,3-dioxolan-2-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407328 50 g 50 g
15417328 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60822.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4427-96-7 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
It is used to synthesize functional polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para sintetizar polímeros funcionales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar de 2 a 8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4427-96-7
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00143315
Clave InChI BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, vinylethylene carbonate, 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, stabilized with hydroquinone, 1,3-dioxolan-2-one, 4-ethenyl, acmc-1ajgp, vec;, ksc383e5n, 2-oxo-4-vinyl-1,3-dioxolane, 4-vinyl-1,3 dioxolan-2-one, 4-vinyl-1,3-dioxaolane-2-one
PubChem CID 2735038
Nombre IUPAC 4-etenil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES C=CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Densidad 1.188
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 99%