Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-ureidobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490326 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15490326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53046.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877134-77-5
Fórmula molecular C13H19BN2O3
Peso molecular (g/mol) 262.116
Número MDL MFCD06795683
Clave InChI BVWCMMVUJQHJJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-ureido phenylboronic acid, pinacol ester, 4-carbamoylamino benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-ureidophenylboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-n-aminocarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16727440
Nombre IUPAC [4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]urea
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.12
Porcentaje de pureza 98%