Learn More
4-Undecilbenzenosulfónico de Ácido Sódico Sal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Undecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 20466-34-6 |
| Fórmula molecular | C17H27NaO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sodium 4-Undecylbenzenesulfonate, Sodium p-Undecylbenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-12-14-17(15-13-16)21(18,19)20;/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 4-undecilbenzenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1579 |